Antimonio ≥99.5% (metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-36-0
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 2871
MDL No.: MFCD00134030
Formula:
Sb Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134030 CAS Number: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 UN: 2871 ADR: 6.1,III |