Stampa…
Antimonio ≥99.8% (metals basis), in astine, Lunghezza: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10098.KG 10098.KJ
10098.KGEA 81.8 EUR
10098.KG 10098.KJ
Antimonio ≥99.8% (metals basis), in astine, Lunghezza: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimonio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece, Cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
Peso molecolare: 121.76 g/mol
Punto di ebollizione: 1637
Punto di fusione: 630
Densità: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134030
CAS Number: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733