Stampa…
Antimonio ≥99.5% (metals basis), in pezzi ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
10095.22 10095.36 10095.A3
10095.22EA 58.7 EUR
10095.22 10095.36 10095.A3
Antimonio ≥99.5% (metals basis), in pezzi ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Antimonio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
Peso molecolare: 121,76 g/mol
Punto di ebollizione: 1637 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 630 °C
Densità: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134030
CAS Number: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733