Stampa…
Piombo 99,99 Metals basis, granules +30 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
45081.A4 45081.A1 45081.36
45081.A4EA 183 EUR
45081.A4 45081.A1 45081.36
Piombo 99,99 Metals basis, granules +30 mesh
Piombo
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327
Densità: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410