Stampa…
Piombo 99,8 Metals basis, foil, Spessore: 0.76 mm (0.03 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44961.VA 44961.RF
44961.VAEA 56.9 EUR
44961.VA 44961.RF
Piombo 99,8 Metals basis, foil, Spessore: 0.76 mm (0.03 in)
Piombo
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈208g/15x15cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327
Densità: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410