Stampa…
Piombo 99,999 Metals basis, slug, Puratronic®, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43415.22 43415.14
43415.22EA 508 EUR
43415.22 43415.14
Piombo 99,999 Metals basis, slug, Puratronic®, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Piombo
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈2.3g/slug Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327
Densità: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410