Piombo ≥99.999% (metals basis), in granuli
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7439-92-1
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Formula:
Pb Punto di ebollizione: 1740 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 327 °C Densità: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS Number: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |