Stampa…
Piombo 99,999 Metals basis, granules 0.6-4.0 mm, (0.02-0.12 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
41370.14 41370.22 41370.36
41370.14EA 83.3 EUR
41370.14 41370.22 41370.36
Piombo 99,999 Metals basis, granules 0.6-4.0 mm, (0.02-0.12 in)
Piombo
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327
Densità: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410