Stampa…
Piombo 99,5, granules
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
36227.22 36227.36 36227.A3
36227.22EA 52.3 EUR
36227.22 36227.36 36227.A3
Piombo 99,5, granules
Piombo
Purity: 99.5% min CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327
Densità: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410