Stampa…
Piombo ≥99.8% (metals basis), in fogli, Spessore: 1.19 mm (0.0469 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12604.RF 12604.VA 12604.VM
12604.RFEA 101 EUR
12604.RF 12604.VA 12604.VM
Piombo ≥99.8% (metals basis), in fogli, Spessore: 1.19 mm (0.0469 in)
Piombo
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈277g/15x15cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327
Densità: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410