Stampa…
Piombo ≥99.999% (metals basis), in sferette 3 mm (0.1 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12511.18 12511.30
12511.18EA 161 EUR
12511.18 12511.30
Piombo ≥99.999% (metals basis), in sferette 3 mm (0.1 in)
Piombo
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Punto di ebollizione: 1740 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 327 °C
Densità: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410