Stampa…
Piombo ≥99.9995% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12448.FF 12448.FI 12448.GH
12448.FFEA 75.6 EUR
12448.FF 12448.FI 12448.GH
Piombo ≥99.9995% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Piombo
Purity: 99.9995% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈7.1/25x25mm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Punto di ebollizione: 1740 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 327 °C
Densità: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410