Stampa…
Piombo 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12050.FI 12050.GH
12050.FIEA 123 EUR
12050.FI 12050.GH
Piombo 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Piombo
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈7.1g/50x50mm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327
Densità: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410