Stampa…
Piombo 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12049.FF 12049.FI
12049.FFEA 92.9 EUR
12049.FF 12049.FI
Piombo 99,998 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Piombo
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈3.5g/25x25mm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327
Densità: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410