Stampa…
Piombo ≥99.9998% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11346.18 11346.97 11346.98
11346.18EA 90.3 EUR
11346.18 11346.97 11346.98
Piombo ≥99.9998% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Piombo
Purity: 99.9998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈3.5cm/50g, may be in multiple pieces Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Punto di ebollizione: 1740 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 327 °C
Densità: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410