Stampa…
Piombo 99,9 Metals basis, powder -200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10223.30 10223.A1 10223.A7
10223.30EA 53.8 EUR
10223.30 10223.A1 10223.A7
Piombo 99,9 Metals basis, powder -200 mesh
Piombo
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327
Densità: 11.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05410