Stampa…
Piombo ≥99.9% (metals basis), bar ∼ 1.35x2.54x30.5 cm (0.53x1.0x12.0 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00930.KF 00930.KJ
00930.KFEA 94.2 EUR
00930.KF 00930.KJ
Piombo ≥99.9% (metals basis), bar ∼ 1.35x2.54x30.5 cm (0.53x1.0x12.0 in)
Piombo
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈1300g/bar Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Punto di ebollizione: 1740 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 327 °C
Densità: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410