Stampa…
Piombo 99 Metals basis, foil 30x30 cm (12x12 in), Spessore: 1.6 mm (0.063 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00708.KF 00708.KJ
00708.KFEA 200 EUR
00708.KF 00708.KJ
Piombo 99 Metals basis, foil 30x30 cm (12x12 in), Spessore: 1.6 mm (0.063 in)
Piombo
Purity: 99+% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈1630g/30x30cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327
Densità: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410