Stampa…
Piombo ≥97% (metals basis), in sferette 4 mm (0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00675.36 00675.A3 00675.22
00675.36EA 83.2 EUR
00675.36 00675.A3 00675.22
Piombo ≥97% (metals basis), in sferette 4 mm (0.2 in)
Piombo
Purity: 97% CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327
Densità: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410