Stampa…
Piombo 99+%, granules
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
222621000 222625000
ACRO222621000EA 30.5 EUR
ACRO222621000 ACRO222625000
Piombo 99+%, granules
Piombo
Formula: Pb
Peso molecolare: 207.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1740
Punto di fusione: 327.4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134050
CAS Number: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410
Visualizza i codici
Appearance Grey Granules
Assay ≥99.0 %