Tallio ≥99.99% (metals basis), in granuli ≤ 6 mm (0.2 in)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Packaged in water.
12131.14
12131.22
12131.36
12131.14EA
271
EUR
12131.14
12131.22
12131.36
Tallio ≥99.99% (metals basis), in granuli ≤ 6 mm (0.2 in)
Tallio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-28-0
Physical Form: Packaged in water
Appearance: Blue-white
Odour: Odourless
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00134063
Formula:
Tl Peso molecolare: 204,38 g/mol Punto di ebollizione: 1457 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 301 °C Densità: 11,85 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134063 CAS Number: 7440-28-0 EINECS: 231-138-1 UN: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09391 |