Stampa…
Tallio ≥99.99% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00888.0Y 00888.DO
00888.0YEA 836 EUR
00888.0Y 00888.DO
Tallio ≥99.99% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tallio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: ≈225g/150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134063
Formula: Tl
Punto di ebollizione: 1457 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 301 °C
Densità: 11,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134063
CAS Number: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09391