Stampa…
Boro ≥99.4% (metals basis), crystalline pieces 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
41858.09 41858.18
41858.09EA 260 EUR
41858.09 41858.18
Boro ≥99.4% (metals basis), crystalline pieces 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Boro
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134034
Formula: B
Densità: 1,73 g/cm³ (15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134034
CAS Number: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Merck Index: 13,01333