Stampa…
Boro ≥98% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
40036.09 40036.18
40036.09EA 132 EUR
40036.09 40036.18
Boro ≥98% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Boro
Purity: 98% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00134034
Formula: B
Peso molecolare: 10.81 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134034
CAS Number: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01333