Boro ≥99.5% (metals basis), crystalline pieces ≤ 20 mm (0.8 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-42-8
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134034
Formula:
B Densità: 1,73 g/cm³ (15 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134034 CAS Number: 7440-42-8 EINECS: 231-151-2 Merck Index: 13,01333 |