Stampa…
Strontium ≥99.95% (metals basis), pieces, distilled dendritic
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Ampuled under argon
38624.06 38624.14
38624.06EA 728 EUR
38624.06 38624.14
Strontium ≥99.95% (metals basis), pieces, distilled dendritic
Strontium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Formula: Sr
Peso molecolare: 87,62 g/mol
Punto di ebollizione: 1151 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 570…660 °C
Densità: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134060
CAS Number: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994