Stampa…
Strontium ≥99% (metals basis), in granuli ≤ 19 mm (0.76 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
confezionato sotto argo
35789.06 35789.14 35789.22
35789.06EA 54.3 EUR
35789.06 35789.14 35789.22
Strontium ≥99% (metals basis), in granuli ≤ 19 mm (0.76 in)
Strontium
Purity: 99% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Packaged under argon with thin oil layer Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Formula: Sr
Peso molecolare: 87,62 g/mol
Punto di ebollizione: 1151 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 570…660 °C
Densità: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134060
CAS Number: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994