Stampa…
Calcio ≥99.5% (metals basis), in granuli -16 mesh, bidistillata
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
42917.09 42917.18 42917.30
42917.09EA 42.2 EUR
42917.09 42917.18 42917.30
Calcio ≥99.5% (metals basis), in granuli -16 mesh, bidistillata
Calcio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-70-2 Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formula: Ca
Punto di ebollizione: 1484 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085314
CAS Number: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644