Stampa…
Calcio ≥99.98% (metals basis), crystalline dendritic pieces
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Ampuled under argon
14457.06 14457.14
14457.06EA 241 EUR
14457.06 14457.14
Calcio ≥99.98% (metals basis), crystalline dendritic pieces
Calcio
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-70-2 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formula: Ca
Punto di ebollizione: 1484 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085314
CAS Number: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644