Stampa…
Calcio ≥98% (metals basis), trucioli
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10125.09 10125.22 10125.36
10125.09EA 33.4 EUR
10125.09 10125.22 10125.36
Calcio ≥98% (metals basis), trucioli
Calcio
Purity: 98% CAS No.: 7440-70-2 Appearance: Metallic Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formula: Ca
Punto di ebollizione: 1484 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085314
CAS Number: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644