Stampa…
Calcio ≥99.5% (metals basis), in granuli -6 mesh, bidistillata
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00875.30 00875.A1
00875.30EA 133 EUR
00875.30 00875.A1
Calcio ≥99.5% (metals basis), in granuli -6 mesh, bidistillata
Calcio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-70-2 Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formula: Ca
Peso molecolare: 40.08 g/mol
Punto di ebollizione: 1484
Punto di fusione: 850
Densità: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085314
CAS Number: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,01644