Stampa…
Calcio 99%, pieces
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
201181000 201185000 201180025 201180050
ACRO201181000EA 61.7 EUR
ACRO201181000 ACRO201185000 ACRO201180025 ACRO201180050
Calcio 99%, pieces
Calcio
Formula: Ca
Punto di ebollizione: 1484 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 845 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085314
CAS Number: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644
Visualizza i codici
Appearance Grey Metallic pieces
Assay ≥98.5 %