Stampa…
Berillio ≥99.8% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
41642.FF 41642.FI
41642.FFEA 765 EUR
41642.FF 41642.FI
Berillio ≥99.8% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Berillio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.29g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formula: Be
Punto di ebollizione: 2970 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1278 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134032
CAS Number: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201