Stampa…
Berillio ≥99.9% (metals basis), ultrathin foil, Spessore: 1 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
40709.FF 40709.FI
40709.FFEA 0 EUR
40709.FF 40709.FI
Berillio ≥99.9% (metals basis), ultrathin foil, Spessore: 1 µm
Berillio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: On temporary copper support Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Alloy source, X-ray tube manufacture, neutron source
Formula: Be
Peso molecolare: 9.01 g/mol
Punto di ebollizione: 2970
Punto di fusione: 1278
Densità: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134032
CAS Number: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201