Stampa…
Berillio ≥99.7% (metals basis), in filo, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
40680.BU 40680.BW
40680.BUEA 868 EUR
40680.BU 40680.BW
Berillio ≥99.7% (metals basis), in filo, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Berillio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.091g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formula: Be
Punto di ebollizione: 2970 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1278 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134032
CAS Number: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201