Stampa…
Berillio ≥99.4% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
14756.FF 14756.FI
14756.FFEA 405 EUR
14756.FF 14756.FI
Berillio ≥99.4% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Berillio
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formula: Be
Punto di ebollizione: 2970 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1278 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134032
CAS Number: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201