Stampa…
Berillio ≥99.5% (metals basis), in pezzi irregolari 3-38 mm (0.1-1.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12853.09 12853.18
12853.09EA 107 EUR
12853.09 12853.18
Berillio ≥99.5% (metals basis), in pezzi irregolari 3-38 mm (0.1-1.5 in)
Berillio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-41-7 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formula: Be
Punto di ebollizione: 2970 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1278 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134032
CAS Number: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201