Stampa…
Berillio ≥99.4% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10105.FF 10105.FI
10105.FFEA 691 EUR
10105.FF 10105.FI
Berillio ≥99.4% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Berillio
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formula: Be
Peso molecolare: 9.01 g/mol
Punto di ebollizione: 2970
Punto di fusione: 1278
Densità: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134032
CAS Number: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201