Stampa…
Barium ≥99.9% (metals basis), crystalline dendritic solid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Ampuled under argon
14454.06 14454.14
14454.06EA 411 EUR
14454.06 14454.14
Barium ≥99.9% (metals basis), crystalline dendritic solid
Barium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-39-3 Physical Form: Ampouled under argon Appearance: Gold/grey Odour: Odourless UN No.: 1400 MDL No.: MFCD00134031
Formula: Ba
Punto di ebollizione: 1640 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 725 °C
Densità: 3,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134031
CAS Number: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00991