Barium 99+% in mineral oil, in astine, Ø ∼ 2 cm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
317861000
317865000
ACRO317861000EA
201
EUR
ACRO317861000
ACRO317865000
Barium 99+% in mineral oil, in astine, Ø ∼ 2 cm
Barium
Formula:
Ba Punto di ebollizione: 1640 °C Punto di fusione: 725 °C Densità: 3,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134031 CAS Number: 7440-39-3 EINECS: 231-149-1 UN: 1400 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,00991 |
Appearance | Grey Rods |
Assay | ≥99.0 % Ba (incl. Sr) |
Strontium (Sr) | ≤0.8 % |