Stampa…
Rubidium ≥99.75% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Breakseal ampoule
10315.03 10315.06 10315.14 10315.22
10315.03EA 163 EUR
10315.03 10315.06 10315.14 10315.22
Rubidium ≥99.75% (metals basis)
Rubidium
Purity: 99.75% CAS No.: 7440-17-7 Physical Form: Vacuum sealed in breakseal ampoules Appearance: Silver-white UN No.: 1423 MDL No.: MFCD00134055
Formula: Rb
Peso molecolare: 85,47 g/mol
Punto di ebollizione: 700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (1399.85 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134055
CAS Number: 7440-17-7
EINECS: 231-126-6
UN: 1423
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08439