Stampa…
Sodio ≥99.8% (metals basis), ingot
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10342.35 10342.60
10342.35EA 142 EUR
10342.35 10342.60
Sodio ≥99.8% (metals basis), ingot
Sodio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-23-5 Appearance: Silver-white Odour: Odourless UN No.: 1428 MDL No.: MFCD00085307
Formula: Na
Punto di ebollizione: 881 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 97,8 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085307
CAS Number: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641