Stampa…
Sodio ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Breakseal ampoule
10336.03 10336.06
10336.03EA 153 EUR
10336.03 10336.06
Sodio ≥99.95% (metals basis)
Sodio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-23-5 Physical Form: Sealed in breakseal ampoules Odour: Odourless UN No.: 1428 MDL No.: MFCD00085307
Formula: Na
Punto di ebollizione: 881 °C (1013 hPa)
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085307
CAS Number: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641