Stampa…
Sodio 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
390121000 390122500 390120010
ACRO390121000EA 33.8 EUR
ACRO390121000 ACRO390122500 ACRO390120010
Sodio 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Sodio
Formula: Na
Punto di ebollizione: 883 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 98 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085307
CAS Number: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Visualizza i codici
Appearance Grey Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.75 %