Stampa…
Litio, bastoncini in paraffina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
8.05660.0025EA 77.7 EUR
8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
Litio, bastoncini in paraffina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Litio
Formula: Li
Punto di ebollizione: 1317 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 179 °C
Densità: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134051
CAS Number: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 179 °C
Molar Mass 6.94 g/mol
Boiling Point 1347 °C
Vapor Pressure 1 hPa (723 °C)
Density 0.534 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Li
Chemical Formula Li