Stampa…
Litio ≥99.8%, in filo (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10771.14 10771.49
10771.14EA 206 EUR
10771.14 10771.49
Litio ≥99.8%, in filo (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Litio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: ≈5.8m/25g, Pkg in mylar under argon w/oil coating Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Formula: Li
Peso molecolare: 6.94 g/mol
Punto di ebollizione: 1317
Punto di fusione: 179
Densità: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134051
CAS Number: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542