Stampa…
Litio 99% (metals basis), in granuli 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
confezionato sotto argo
00733.18 00733.30
00733.18EA 164 EUR
00733.18 00733.30
Litio 99% (metals basis), in granuli 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Litio
Purity: 99% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silvery Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Formula: Li
Peso molecolare: 6.94 g/mol
Punto di ebollizione: 1317
Punto di fusione: 179
Densità: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134051
CAS Number: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542