Stampa…
Litio, secco 99+%, granular
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
211440250 211442500
ACRO211440250EA 107 EUR
ACRO211440250 ACRO211442500
Litio, secco 99+%, granular
Litio
Formula: Li
Peso molecolare: 6.94 g/mol
Punto di ebollizione: 1317
Punto di fusione: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134051
CAS Number: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542
Visualizza i codici
Appearance Silver grey Granulate
Assay ≥99.0 %