Stampa…
Potassium 98%, chunks in mineral oil
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L13267.14 L13267.22
L13267.14EA 92.5 EUR
L13267.14 L13267.22
Potassium 98%, chunks in mineral oil
Potassium
Purity: 98% CAS No.: 7440-09-7 Molecular Formula: K Formula Weight: 39.10 Physical Form: Solid Density: 0.860 Appearance: Silver/grey Odour: Odourless Melting Point: 63-64° Boiling Point: 765-770° Merck Reference: 14,7604 UN No.: 2257 MDL No.: MFCD00133776
Formula: K
Peso molecolare: 39,1 g/mol
Punto di ebollizione: 765…770 °C
Punto di fusione: 63…64 °C
Densità: 0,860
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133776
CAS Number: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,7604