Stampa…
Potassium 98%, chunks in mineral oil
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
223860100 223861000 223860500 223865000
ACRO223860100EA 44.9 EUR
ACRO223860100 ACRO223861000 ACRO223860500 ACRO223865000
Potassium 98%, chunks in mineral oil
Potassium
Formula: K
Punto di ebollizione: 770 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 63 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133776
CAS Number: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763
Visualizza i codici
Appearance Grey Chunks
Total trace metal impurities ≤2 %